Learn More
Trajan™ Jeringa de alta presión
Descripción
- Diseñado para muestreo de gas a alta presión (con valor nominal de 500 psi/34,47 bar)
- Equipado con una válvula de activación/desactivación estanca al gas y una aguja de alta presión de 7 cm y calibre de 23
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,37 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Longitud (métrico) | 70 mm |
| Tipo de producto | Jeringa de alta presión |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Estilo de punta de aguja | Orificio lateral con manguito |