Learn More
Invitrogen™ SuperFi™ Buffers
Descripción
Invitrogen™ SuperFi™ Buffer is a 5X buffer solution optimized for use with Invitrogen™ Platinum™ SuperFi DNA Polymerase. The buffer contains 7.5 mM MgCl2 which provides 1.5 mM MgCl2 in the final reaction.
- Solución tampón 5X
- Para su uso con ADN polimerasa Invitrogen Platinum SuperFi DNA Polymerase
- Contiene 7,5 mM de MgCl2
- Proporciona 1,5 mM de MgCl2 en estado de reacción final
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Colorless |
| Para utilizar con (aplicación) | Hot-start PCR |
| Cantidad | 4 x 1,25 mL |
| Incluye | 4 x 1,25 ml de tampón SuperFi 5X Almacenar a entre -5 y -30 °C. |