Learn More
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16664082
Change view
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Resina de polipropileno USP clase VI
RCF máx.:
1500 RCF
1500 x g
3000 RCF
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
1000 tubos/bolsa
125 tubos/bolsa
125 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
Código de producto. Material RCF máx. Esterilidad Cantidad unitSize
16664082 Resina de polipropileno USP clase VI 3000 RCF No estéril 1000 tubos/bolsa paquete de 1000
16684082 Resina de polipropileno USP clase VI 3000 RCF No estéril 125 tubos/bolsa paquete de 1000
16694082 Resina de polipropileno USP clase VI 3000 RCF Estéril 125 tubos/bolsa paquete de 1000
16674082 Poliestireno 1500 RCF No estéril 125 tubos/bolsa paquete de 1000
16654082 Poliestireno 1500 RCF No estéril 1000 tubos/bolsa paquete de 1000
17557906 Poliestireno 1500 x g Estéril 125 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 125
6 options
Código de producto. 16664082
Marca: Labcon™ 34118000009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
SuperClear™ culture tubes are ideal for cell culture and general laboratory use.
  • Tubo de cultivo
  • Para cultivo celular y uso general en laboratorio
  • Con paredes extragruesas para evitar roturas
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Capacidad: 8 mL
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
RCF máx. 3000 RCF
Tipo de producto Tubo de fondo redondo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Color Natural
Longitud (métrico) 100 mm
Material Resina de polipropileno USP clase VI
Desechables
Graduado No
Para utilizar con (aplicación) Cultivo
Longitud (imperial) 3,93 pulg
Cantidad 1000 tubos/bolsa
Línea de productos SuperClear
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 8 mL
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.