Learn More
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™
Código de producto. 17275704
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Doble posición
Estilo enchufe
No incluida
Tapón de doble posición independiente
Tapón interno de doble posición
Material:
Poliestireno
Resina de polipropileno USP clase VI
Cantidad de embalaje:
1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja
1000/paq.
125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja
125/pack; 1000/caja
25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja
3000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja
3000/paq.
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 3000
paquete de 500
Código de producto. Tipo de tapón Material Cantidad de embalaje Color unitSize
17275704 No incluida Poliestireno 3000/paq. Transparente paquete de 3000
16684072 Doble posición Poliestireno 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja Natural paquete de 500
16674072 Doble posición Resina de polipropileno USP clase VI 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja Natural paquete de 1000
16694072 Doble posición Resina de polipropileno USP clase VI 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja Natural paquete de 500
16664072 Doble posición Poliestireno 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja Natural paquete de 1000
16614082 Estilo enchufe Resina de polipropileno USP clase VI 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja Natural paquete de 500
16604082 Estilo enchufe Poliestireno 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja Natural paquete de 500
16634072 Tapón interno de doble posición Poliestireno 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja Natural paquete de 1000
16634082 No incluida Resina de polipropileno USP clase VI 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja Natural paquete de 1000
16654072 No incluida Resina de polipropileno USP clase VI 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja Natural paquete de 1000
16644082 No incluida Resina de polipropileno USP clase VI 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja Natural paquete de 500
16624072 No incluida Resina de polipropileno USP clase VI 3000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja Natural paquete de 3000
16624082 No incluida Poliestireno 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja Natural paquete de 1000
16644072 No incluida Poliestireno 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja Natural paquete de 1000
17285704 No incluida Resina de polipropileno USP clase VI 1000/paq. Natural paquete de 1000
17255714 Tapón de doble posición independiente Resina de polipropileno USP clase VI 1000/paq. Natural paquete de 1000
17235714 No incluida Resina de polipropileno USP clase VI 1000/paq. Azul paquete de 1000
17245714 No incluida Resina de polipropileno USP clase VI 1000/paq. Verde paquete de 1000
17225714 No incluida Resina de polipropileno USP clase VI 1000/paq. Morado paquete de 1000
17215714 No incluida Resina de polipropileno USP clase VI 1000/paq. Rojo paquete de 1000
17205714 No incluida Resina de polipropileno USP clase VI 1000/paq. Naranja paquete de 1000
17275714 No incluida Resina de polipropileno USP clase VI 125/pack; 1000/caja Natural paquete de 125
17265714 No incluida Poliestireno 125/pack; 1000/caja Natural paquete de 125
17295704 No incluida Resina de polipropileno USP clase VI 1000/paq. Amarillo paquete de 1000
24 options
Código de producto. 17275704
Marca: Labcon 33058000009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para cultivo celular y uso general en laboratorio
  • Tubo de cultivo
  • Para cultivo celular y uso general en laboratorio
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Congelable a -80 °C
  • Selle con tapón o tapones de doble posición
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Diámetro (métrico) 12 mm
RCF máx. 1500 RCF
Tipo de producto Tubos de cultivo
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Tipo de tapón No incluida
Color Transparente
Longitud (métrico) 75 mm
Material Poliestireno
Desechables
Graduado No
Para utilizar con (aplicación) Para cultivo celular y uso general en laboratorio
Cantidad de embalaje 3000/paq.
Anchura (métrico) 12 mm
Línea de productos SuperClear
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 5 mL
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)