Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de cultivo celular
- Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™
Código de producto. 16634072
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Doble posición
Estilo enchufe
No incluida
Tapón de doble posición independiente
Tapón interno de doble posición
Material:
Poliestireno
Resina de polipropileno USP clase VI
Cantidad de embalaje:
1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja
1000/paq.
125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja
125/pack; 1000/caja
25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja
3000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja
3000/paq.
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 3000
paquete de 500
| Código de producto. | Tipo de tapón | Material | Cantidad de embalaje | Color | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16634072 | Tapón interno de doble posición | Poliestireno | 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja | Natural | paquete de 1000 |
| 16684072 | Doble posición | Poliestireno | 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja | Natural | paquete de 500 |
| 16674072 | Doble posición | Resina de polipropileno USP clase VI | 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja | Natural | paquete de 1000 |
| 16694072 | Doble posición | Resina de polipropileno USP clase VI | 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja | Natural | paquete de 500 |
| 16664072 | Doble posición | Poliestireno | 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja | Natural | paquete de 1000 |
| 16614082 | Estilo enchufe | Resina de polipropileno USP clase VI | 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja | Natural | paquete de 500 |
| 16604082 | Estilo enchufe | Poliestireno | 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja | Natural | paquete de 500 |
| 16634082 | No incluida | Resina de polipropileno USP clase VI | 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja | Natural | paquete de 1000 |
| 16654072 | No incluida | Resina de polipropileno USP clase VI | 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja | Natural | paquete de 1000 |
| 16644082 | No incluida | Resina de polipropileno USP clase VI | 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja | Natural | paquete de 500 |
| 16624072 | No incluida | Resina de polipropileno USP clase VI | 3000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja | Natural | paquete de 3000 |
| 16624082 | No incluida | Poliestireno | 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja | Natural | paquete de 1000 |
| 16644072 | No incluida | Poliestireno | 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja | Natural | paquete de 1000 |
| 17275704 | No incluida | Poliestireno | 3000/paq. | Transparente | paquete de 3000 |
| 17285704 | No incluida | Resina de polipropileno USP clase VI | 1000/paq. | Natural | paquete de 1000 |
| 17255714 | Tapón de doble posición independiente | Resina de polipropileno USP clase VI | 1000/paq. | Natural | paquete de 1000 |
| 17235714 | No incluida | Resina de polipropileno USP clase VI | 1000/paq. | Azul | paquete de 1000 |
| 17245714 | No incluida | Resina de polipropileno USP clase VI | 1000/paq. | Verde | paquete de 1000 |
| 17225714 | No incluida | Resina de polipropileno USP clase VI | 1000/paq. | Morado | paquete de 1000 |
| 17215714 | No incluida | Resina de polipropileno USP clase VI | 1000/paq. | Rojo | paquete de 1000 |
| 17205714 | No incluida | Resina de polipropileno USP clase VI | 1000/paq. | Naranja | paquete de 1000 |
| 17275714 | No incluida | Resina de polipropileno USP clase VI | 125/pack; 1000/caja | Natural | paquete de 125 |
| 17265714 | No incluida | Poliestireno | 125/pack; 1000/caja | Natural | paquete de 125 |
| 17295704 | No incluida | Resina de polipropileno USP clase VI | 1000/paq. | Amarillo | paquete de 1000 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16634072
Marca: Labcon 33158000009
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
115.14 EUR hasta el 2026-02-28
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28001" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28001" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tubo de cultivo
- Para cultivo celular y uso general en laboratorio
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Congelable a -80 °C
- Selle con tapón o tapones de doble posición
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| RCF máx. | 1500 RCF |
| Tipo de producto | Tubo de fondo redondo |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Tipo de tapón | Tapón interno de doble posición |
| Color | Natural |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Material | Poliestireno |
| Desechables | Sí |
| Graduado | No |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo |
| Longitud (imperial) | 2,95 pulg |
| Cantidad de embalaje | 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja |
| Cantidad | 1000/bolsa |
| Para utilizar con (equipo) | Para cultivo celular y uso general en laboratorio |
| Línea de productos | SuperClear |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Embalaje a granel | 1000 |
| Cierre incluido | No |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
| Mostrar más Mostrar menos |