Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca SuperClear™ de 0,5 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16604122
Click to view available options
Tipo de producto:
Microtubo
Tubo de microcentrífuga independiente
Envase:
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja
500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas/paquete, 10 paquetes/caja
500 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 16604122
Marca: Labcon 36318750009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponible con tapones que incluyen la junta tórica de etileno-propileno integral
  • Tubo de microcentrífuga tipo tapón de rosca
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 20.000 xG
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Estilo de tapón Tapones de rosca planos
Certificaciones/conformidad Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 0,5 mL
Color Natural
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Envase 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja
Volumen (métrico) 0,5 mL
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Esterilidad Estéril
Línea de productos Tubos de microcentrífuga SuperClear
Graduated No
Tipo de tapón Attached Cap
RCF máx. 20.000 RCF
Tipo de producto Microtubo