Descripción
El tampón bloqueante SuperBlock es una solución optimizada que contiene una glicoproteína purificada que proporciona un bloqueo increíblemente rápido y eficaz para el análisis ELISA, de fijador de inmunohistoquímica (IHQ) y Western blot. El bloqueo de microplacas, membranas o tejidos mediante un tampón SuperBlock produce una elevada relación señal-ruido en la mayoría de los sistemas de detección.
Características destacadas:
Rapidez: bloqueo de las membranas en 5-10 minutos y de las placas ELISA en 2 minutos
Flexibilidad: garantía de ausencia de biotina para su uso con el sistema de estreptavidina
Comodidad: disponible en varios formatos de tampón (en PBS o TBS con o sin detergente Tween™-20) y varios tamaños de envase (bolsas de 1 l, 5 l y polvos mezclados en seco)
Bajo fondo: la solución de proteínas sin suero produce una elevada relación señal-ruido
Estabilidad: almacenamiento del tampón a 4 °C durante un año; almacenamiento de las placas bloqueadas secas hasta 12 meses
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SuperBlock T20 (TBS) |
| Concentración | 1X |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | SuperBlock |
| Cantidad | 1 L |