Learn More
Hamilton™ Super jeringa Jeringa Gastight™
Descripción
Jeringa estanca a los gases de gran volumen ideal para dispensar volúmenes de 50 ml a 2 l.La Super Syringe es la única jeringa Hamilton que se fabrica con un cuerpo acrílico en lugar de un cuerpo de vidrio.
Terminaciones para super jeringa
- Trachael: esta terminación acepta tubos flexibles de diámetro interior de 5/8 pulgadas
- Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas Metal Hub y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. La versión con ranuras se utiliza durante la conexión a algunos instrumentos, pero no afecta a la conexión a las agujas. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml y superior. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 33-10
- Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 33-10
- Estilo de punta 4: la punta de aguja biselada estándar de 12° se recomienda para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 33-10. Los estilos de punta especiales como de 30 °, 45 ° o cualquier otro ángulo están disponibles previa solicitud
- Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
- Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 26 y 22&
† No Needle Available
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acrílico (cuerpo) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el muestreo de aire, la preparación de patrones de gas, la calibración de depósitos, las neumografías y los espirómetros |
| Incluye | Aguja no incluida |
| Tipo de producto | Jeringa de uso general |
| Modelo | S0500 |
| Volumen (métrico) | 500 ml |
| Tipo de conexión | Luer Lock |