Learn More
Thermo Scientific™ Moldes de acero inoxidable Super Mega
Código de producto. p-4524723 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
15 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
12618396 15 mm paquete de 5
1 options
Código de producto. 12618396
Marca: Thermo Scientific™ E10/M8
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incorpore cómodamente muestras de gran tamaño con los moldes de acero inoxidable Thermo Scientific™ Super Mega.
Incorpore cómodamente muestras de gran tamaño con los moldes de acero inoxidable Thermo Scientific™ Super Mega.
  • Tamaño apto para la mayoría de los casetes
  • Disponibles en packs de 5
  • Esquinas redondeadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Moldes de acero inoxidable
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 60 mm
Anchura (métrico) 45 mm
Fondo (métrico) 15 mm