Learn More
Metro™ Estante ventilado de cromo Super Erecta™, acabado Brite
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
24 x 14 in. (61 x 35,5 cm)
24 x 21 in. (61 x 53 cm)
30 x 18 in. (76 x 45,7 cm)
30 x 21 in. (76 x 53 cm)
36 x 14 in. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 in. (91,4 x 53 cm)
42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 in. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 in. (106,6 x 61 cm)
48 x 21 in. (123 x 53 cm)
54 x 18 in. (137 x 45,7 cm)
54 x 21 in. (137 x 53 cm)
54 x 24 in. (137 x 61 cm)
60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 in. (152,4 x 53 cm)
72 x 14 in. (183 x 35,5 cm)
72 x 18 in. (183 x 45,7 cm)
72 x 21 in. (183 x 53 cm)
Capacidad portante (imperial):
600 lb
800 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Clips y cuñas de plástico.
- El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
- Acabado cromado económico para entornos secos y con poca humedad
- El acabado lacado proporciona el aspecto del cromo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Wire Shelf |
| Dimensiones (L x An) | 60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm) |
| Acabado | Brite |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ |
| Incluye | Clips y cuñas de plástico |
| Longitud (imperial) | 60 pulg |
| Longitud (métrico) | 152,4 cm |
| Capacidad portante (imperial) | 600 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 272 kg |
| Anchura (imperial) | 18 pulg |
| Mostrar más |