Learn More
Metro™ Estante ventilado de cromo Super Erecta™, acabado Brite
Código de producto. 15976601
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
24 x 14 in. (61 x 35,5 cm)
24 x 21 in. (61 x 53 cm)
30 x 18 in. (76 x 45,7 cm)
30 x 21 in. (76 x 53 cm)
36 x 14 in. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 in. (91,4 x 53 cm)
42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 in. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 in. (106,6 x 61 cm)
48 x 21 in. (123 x 53 cm)
54 x 18 in. (137 x 45,7 cm)
54 x 21 in. (137 x 53 cm)
54 x 24 in. (137 x 61 cm)
60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 in. (152,4 x 53 cm)
72 x 14 in. (183 x 35,5 cm)
72 x 18 in. (183 x 45,7 cm)
72 x 21 in. (183 x 53 cm)
Capacidad portante (imperial):
600 lb
800 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad portante (imperial) unitSize
15976601 54 x 18 in. (137 x 45,7 cm) 600 lb cada uno
15906621 30 x 21 in. (76 x 53 cm) 800 lb cada uno
15976561 24 x 14 in. (61 x 35,5 cm) 800 lb cada uno
15936611 72 x 18 in. (183 x 45,7 cm) 600 lb cada uno
15936591 30 x 18 in. (76 x 45,7 cm) 800 lb cada uno
15996601 60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm) 600 lb cada uno
15926671 54 x 24 in. (137 x 61 cm) 600 lb cada uno
15966591 36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm) 800 lb cada uno
15996621 42 x 21 in. (106,6 x 53 cm) 800 lb cada uno
15946661 42 x 24 in. (106,6 x 61 cm) 800 lb cada uno
15956571 42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm) 800 lb cada uno
15926641 60 x 21 in. (152,4 x 53 cm) 600 lb cada uno
15926571 36 x 14 in. (91,4 x 35,5 cm) 800 lb cada uno
15956611 24 x 21 in. (61 x 53 cm) 800 lb cada uno
15956621 36 x 21 in. (91,4 x 53 cm) 800 lb cada uno
15966581 72 x 14 in. (183 x 35,5 cm) 600 lb cada uno
15996631 54 x 21 in. (137 x 53 cm) 600 lb cada uno
15946631 48 x 21 in. (123 x 53 cm) 800 lb cada uno
15966641 72 x 21 in. (183 x 53 cm) 600 lb cada uno
19 options
Código de producto. 15976601
Marca: Metro™ 1854BR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Clips y cuñas de plástico.
Chrome wire shelf in brite finish is easily adjustable, offering multiple storage configurations when used with Metro Super Erecta shelving systems.
  • El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
  • Acabado cromado económico para entornos secos y con poca humedad
  • El acabado lacado proporciona el aspecto del cromo
Especificaciones
Tipo de producto Wire Shelf
Dimensiones (L x An) 54 x 18 in. (137 x 45,7 cm)
Acabado Brite
Para utilizar con (equipo) Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™
Incluye Clips y cuñas de plástico
Longitud (imperial) 54 pulg
Longitud (métrico) 137 cm
Capacidad portante (imperial) 600 lb
Capacidad portante (métrico) 272 kg
Anchura (imperial) 18 pulg
Anchura (métrico) 45,7 cm
Material Chrome