Learn More
Metro™ Estante ventilado de cromo Super Erecta™, acabado Brite
Descripción
Includes
Clips y cuñas de plástico.
- El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
- Acabado cromado económico para entornos secos y con poca humedad
- El acabado lacado proporciona el aspecto del cromo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Wire Shelf |
| Dimensiones (L x An) | 42 x 24 in. (106,6 x 61 cm) |
| Acabado | Brite |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ |
| Incluye | Clips y cuñas de plástico |
| Longitud (imperial) | 42 pulg |
| Longitud (métrico) | 106,6 cm |
| Capacidad portante (imperial) | 800 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 363 kg |
| Anchura (imperial) | 24 pulg |
| Mostrar más |