Learn More
Metro™ Estante ventilado de cromo Super Erecta™, acabado Brite
Código de producto. 15926641
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
24 x 14 in. (61 x 35,5 cm)
24 x 21 in. (61 x 53 cm)
30 x 18 in. (76 x 45,7 cm)
30 x 21 in. (76 x 53 cm)
36 x 14 in. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 in. (91,4 x 53 cm)
42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 in. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 in. (106,6 x 61 cm)
48 x 21 in. (123 x 53 cm)
54 x 18 in. (137 x 45,7 cm)
54 x 21 in. (137 x 53 cm)
54 x 24 in. (137 x 61 cm)
60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 in. (152,4 x 53 cm)
72 x 14 in. (183 x 35,5 cm)
72 x 18 in. (183 x 45,7 cm)
72 x 21 in. (183 x 53 cm)
Capacidad portante (imperial):
600 lb
800 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15926641
Marca: Metro™ 2160BR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Clips y cuñas de plástico.
Chrome wire shelf in brite finish is easily adjustable, offering multiple storage configurations when used with Metro Super Erecta shelving systems.
  • El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
  • Acabado cromado económico para entornos secos y con poca humedad
  • El acabado lacado proporciona el aspecto del cromo
Especificaciones
Tipo de producto Wire Shelf
Dimensiones (L x An) 60 x 21 in. (152,4 x 53 cm)
Acabado Brite
Para utilizar con (equipo) Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™
Incluye Clips y cuñas de plástico
Longitud (imperial) 60 pulg
Longitud (métrico) 152,4 cm
Capacidad portante (imperial) 600 lb
Capacidad portante (métrico) 272 kg
Anchura (imperial) 21 pulg
Anchura (métrico) 53 cm
Material Chrome