Learn More
Keystone Cleanroom Products Super Duty SMS Autoclave Bag
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200003928 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
16 in
17 in
18 in
20 in
21 in
22 in
24 in
26 in
28 in
30 in
35 in
36 in
48 in
Capacidad (imperial):
135 oz
176 oz
198 oz
220 oz
258 oz
312 oz
330 oz
408 oz
486 oz
510 oz
550 oz
662 oz
705 oz
790 oz
870 oz
920 oz
1260 oz
1680 oz
2256 oz
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 250
Código de producto. Longitud (imperial) Capacidad (imperial) unitSize
17852497 16 in 135 oz paquete de 250
17822497 17 in 176 oz paquete de 250
17832507 21 in 220 oz paquete de 250
17842497 18 in 198 oz paquete de 250
17812507 22 in 312 oz paquete de 250
17892487 20 in 258 oz paquete de 250
17822507 22 in 330 oz paquete de 250
17812497 24 in 408 oz paquete de 250
17852507 30 in 510 oz paquete de 250
17832497 28 in 550 oz paquete de 250
17842507 26 in 486 oz paquete de 250
17862497 24 in 510 oz paquete de 250
17872507 30 in 662 oz paquete de 250
17882497 35 in 790 oz paquete de 250
17862507 30 in 705 oz paquete de 250
17872497 36 in 920 oz paquete de 250
17882507 30 in 870 oz paquete de 250
17892497 36 in 1260 oz paquete de 250
17802507 48 in 1680 oz paquete de 125
17802517 48 in 2256 oz paquete de 125
20 options
Código de producto. 17852497
Marca: Keystone Cleanroom Products BGSMS6SS09.516
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This product's superior barrier prevents liquid and microbial penetration.
  • Convenient, time saving self-seal closure system
  • Significant improvement versus cutting and wrapping with sheets and tape
  • Manufactured and packaged in a certified ISO6 Cleanroom
  • Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
  • Sub packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number and date of manufacture for traceability
  • Made in the USA
Especificaciones
Peso base 88 gsm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (imperial) 135 oz
Capacidad (métrico) 3.99 L
Certificaciones/conformidad CoC
Tipo de tapón Self-adhesive
Color Dark Blue
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Material Non-woven Fabric
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 88 gsm
Sin látex Sí
Grosor (imperial) 88 gsm
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 41 cm
Anchura (imperial) 9,5 in
Anchura (métrico) 24 cm
Tipo de producto Autoclave Bag