Learn More
Keystone Cleanroom Products Super Duty SMS Autoclave Bag
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Convenient, time saving self-seal closure system
- Significant improvement versus cutting and wrapping with sheets and tape
- Manufactured and packaged in a certified ISO6 Cleanroom
- Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
- Sub packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number and date of manufacture for traceability
- Made in the USA
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 88 gsm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 1680 oz |
| Capacidad (métrico) | 49.7 L |
| Certificaciones/conformidad | CoC |
| Tipo de tapón | Self-adhesive |
| Color | Dark Blue |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Material | Non-woven Fabric |
| Mostrar más |