Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelf, Chrome Finish
Código de producto. 15946851
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
14 pulg
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Longitud (imperial):
24 pulg
30 pulg
36 pulg
42 pulg
48 pulg
54 pulg
60 pulg
72 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (imperial) Longitud (imperial) unitSize
15946851 24 pulg 54 pulg cada uno
11765669 24 pulg 60 pulg cada uno
15946821 18 pulg 60 pulg cada uno
15946841 24 pulg 30 pulg cada uno
15916811 18 pulg 30 pulg cada uno
15966811 18 pulg 42 pulg cada uno
15916821 18 pulg 54 pulg cada uno
15906841 21 pulg 72 pulg cada uno
15946831 21 pulg 36 pulg cada uno
15966831 21 pulg 48 pulg cada uno
11745669 24 pulg 36 pulg cada uno
15996841 24 pulg 42 pulg cada uno
11755669 24 pulg 48 pulg cada uno
15976821 18 pulg 72 pulg cada uno
15986831 21 pulg 60 pulg cada uno
15906831 21 pulg 24 pulg cada uno
15906801 14 pulg 36 pulg cada uno
11735669 18 pulg 48 pulg cada uno
11725669 18 pulg 36 pulg cada uno
15926841 24 pulg 24 pulg cada uno
20 options
Código de producto. 15946851
Marca: Metro™ A2454NC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Cada estante se envía con un paquete de cuatro clips/cuñas no conductoras.
Organice su almacenamiento para que se ajuste a los requisitos de su laboratorio. El diseño único ventilado del estante ventilado Super Adjustable Erecta™ de Metro permite muchas opciones, libre circulación de aire, y minimiza la acumulación de polvo.
Cada estante ofrece aproximadamente un76 % de área abierta para aumentar la penetración de la luz y mejorar la visibilidad de los elementos almacenados. Se puede cargar y descargar fácilmente desde todos los lados.
  • Superficie dura y duradera
  • Resistente a la abrasión
  • Ideal para entornos secos y no corrosivos
  • Los estantes se ajustan a incrementos de 2,54 cm (1 pulgada) con esquinas de liberación de estantes patentadas
  • Los estantes y las cuñas ofrecen una mayor rigidez
  • Se monta rápidamente sin herramientas; las unidades ensambladas no son conductoras
Información de órdenes
Posts sold separately.
Especificaciones
Tipo de producto Wire Shelf
Dimensiones (L x An) 54 x 24 in. (137 x 61 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para ambientes no corrosivos y secos
Para utilizar con (equipo) Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™
Incluye Cuatro clips de estantes/cuñas no conductoras
Longitud (imperial) 54 pulg
Longitud (métrico) 137 cm
Anchura (imperial) 24 pulg
Anchura (métrico) 61 cm
Material Chrome