Learn More
SUN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16835695 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16835695 150 μL 150 microlitros
16845695 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16835695
Marca: Proteintech 275561AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
UNC84B may form a physical interaction between the nuclear envelope and the centrosome.
Especificaciones
Antígeno SUN2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.43 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SUN2
N.º de referencia del gen Q8BJS4, Q9UH99
Alias de gen FRIGG, KIAA0668, Protein unc 84 homolog B, Rab5 interacting protein, Rab5IP, Sad1/unc 84 protein like 2, SUN2, unc 84 homolog B (C. elegans), UNC84B
Símbolos de los genes Sun2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SUN2 Fusion Protein Ag16077
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 223697, 25777
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG