missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sumanirole maleate, MedChemExpress

Código de producto. 16463766
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16463766 25 mg 25 miligramos
16477936 100 mg 100 miligramos
16430638 5 mg 5 miligramos
16424097 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16463766

Marca: Medchem Express HY70081A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Sumanirole maleate (U-95666E; PNU-95666E) is a highly selective D2 receptor full agonist with an ED50 of about 46 nM. Sumanirole was developed for the treatment of Parkinson's disease and restless leg syndrome.

Sumanirole maleate (U-95666E

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sumanirole maleate
CAS 179386-44-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H17N3O5
Cantidad 25 mg
Sinónimo U-95666E PNU-95666
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (156.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (31.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C3N1C[C@H](NC)CC3=CC=C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 319.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.31
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.