Learn More
SULT1A4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16828413 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16828413 20 μL 20 microlitros
16818413 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16828413
Marca: Proteintech 113761AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno SULT1A4
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.45 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SULT1A4
N.º de referencia del gen P0DMN0
Alias de gen Aryl sulfotransferase 1A3/1A4, HAST3, M PST, ST1A3/ST1A4, STM, Sulfotransferase 1A3/1A4, SULT1A3, SULT1A4, TL PST
Símbolos de los genes SULT1A4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SULT1A4 Fusion Protein Ag1935
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 445329
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG