Learn More
Invitrogen™ SULT1A3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17137458 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
17137458 400 μL 400 microlitros
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17137458 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5116221
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
SULT1A3 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
Sulfotransferase enzymes catalyze the sulfate conjugation of many hormones, neurotransmitters, drugs, and xenobiotic compounds. These cytosolic enzymes are different in their tissue distributions and substrate specificities. The gene structure (number and length of exons) is similar among family members. This gene encodes a phenol sulfotransferase with thermolabile enzyme activity. Four sulfotransferase genes are located on the p arm of chromosome 16; this gene and SULT1A4 arose from a segmental duplication. This gene is the most centromeric of the four sulfotransferase genes. Exons of this gene overlap with exons of a gene that encodes a protein containing GIY-YIG domains (GIYD1). Multiple alternatively spliced variants that encode the same protein have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno SULT1A3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica SULT1A3
N.º de referencia del gen P0DMM9
Alias de gen aryl sulfotransferase 1A3/1A4; Catecholamine-sulfating phenol sulfotransferase; CSPS; dopamine-specific sulfotransferase; HAST; HAST3; Monoamine-sulfating phenol sulfotransferase; monoamine-sulfating phenosulfotransferase; M-PST; phenol sulfotransferase 1A5; placental estrogen sulfotransferase; ST1A3; ST1A3/ST1A4; ST1A4; ST1A5; STM; sulfokinase; sulfotransferase 1A3; Sulfotransferase 1A3/1A4; Sulfotransferase 1A4; sulfotransferase family 1A member 3; sulfotransferase family, cytosolic, 1A, phenol-preferring, member 3; Sulfotransferase, monoamine-preferring; SULT1A3; SULT1A4; thermolabile (monoamine, M form) phenol sulfotransferase; Thermolabile phenol sulfotransferase; TL-PST
Símbolos de los genes SULT1A3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 67-95 amino acids from the Central region of human SULT1A3.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6818
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.