Learn More
Cloruro de sulfurilo, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-41319 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2,5 KG
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10522001 25 g Frasco de vidrio 25 g
10113900 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10347300 2.5 kg Frasco de vidrio 2,5 KG
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10522001
Marca: Thermo Scientific Acros 169450250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7791-25-5 | Cl2O2S | 134.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-25-5
Fórmula molecular Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 134.96
Número MDL MFCD00011451
Clave InChI YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
Nombre IUPAC dicloruro de sulfurilo
SMILES ClS(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuryl chloride
Nombre de nota 98.5%
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Fórmula lineal SO2Cl2
Fieser 01,1128; 02,394; 03,276; 04,474; 05,641; 06,561; 10,375; 13,284; 14,291; 16,311
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.96
Porcentaje de pureza ≥98.0% (SO2Cl2)
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.6670g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuryl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.