Learn More
Solución de ácido sulfúrico, ≈5 M (10 N), pura
Código de producto. p-7073229 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10794371 1 l Frasco de plástico HDPE 1 LT
10497830 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
11488962 10L. Recipiente de plástico 10 LT
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10794371
Marca: Fisher Chemical J/8400/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Solución de ácido sulfúrico ≈5 M (10 N), puro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aceite de vitriol, ácido sulfúrico, sulfato de dihidrógeno, ácido de matulación, ácido de batería, ácido de inmersión, ácido de electrolito, aceite de vitriolo marrón, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
pH 1
Color Incolora
Punto de ebullición de 120 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 1 l
Forma física Líquido