Learn More
Sulfuric Acid Solution 2M (4N), Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical™
Código de producto. 10558620 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
10L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10558620 1 l Frasco de plástico HDPE 1 LT
10734571 2.5 L Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
11478962 10L. Bolsa en caja 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10558620 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/8410/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
H2O4S, número de CAS 7664-93-9, acide sulfurique, ácido de batería, aceite de vitriolo marrón, ácido de electrolito, ácido de inmersión, ácido sulfúrico, ácido sulfúrico, ácido de matulación, sulfato de dihidrógeno, aceite de vitriol, 1 l, 120 °C, CHEBI:26836, incoloro, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, ácido sulfúrico, 64589, 98.072
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric Acid Solution
pH 1
Color Incolora
Punto de ebullición 120 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 1 l
Forma física Líquido