Learn More
Solución de ácido sulfúrico, volumétrico, react. farmacopea Europea, 0,5 M de H2SO4 (1,0N), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfuric acid solution |
| Nombre de nota | Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.5 M H2SO4 (1.0N) |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| % mín. CAS | ≥90.0000%, ≥1.0000% |
| Concentración | 0,5 M de H2SO4 (1,0N) |
| % máx. CAS | ≤100.0000%, <5.0000% |
| Densidad | 1,030 g/cm3 |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 6 x 1 l |
| Fórmula lineal | H2SO4 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfuric acid solution
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid