Learn More
Solución de ácido sulfúrico, 0,1 M, react. farmacopea Europea, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15694990 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5 L
5L.
10 L
6 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
5 litros
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15694990 1 l 1 litro
15615000 5L. 5 litros
15605000 5 L 5 litros
15625000 6 x 1 l paquete de 6
15684990 10 L 10 litros
15674990 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15694990 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 353571L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Volumétrico, react. farmacopea Europea, 0,1Â M de H2SO4 (0,2 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid solution
Concentración 0.1M.
Cantidad 1 l
Fórmula lineal H2SO4
Número UN UN3264
Beilstein 2037554
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Grado Ph reactivo farmacopea
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid