Learn More
Sulfuric Acid (Optima™), Fisher Chemical™
Código de producto. p-20549 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250mL.
500mL.
1 l
Envase:
Frasco de FEP
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ML
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11934091 250mL. Frasco de FEP 250 ML
11944091 500mL. Frasco de FEP 500 ml
11924091 1 l Frasco de FEP 1 litro
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11934091
Marca: Fisher Chemical A468250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
  • Con cada frasco se incluye un certificado de análisis del lote.
  • Ideal para análisis mediante ICP-MS e ICP-MS de alta resolución.
  • Evaluado para 65 metales en concentraciones de ppt de bajo nivel.
  • Fabricado, purificado y envasado en una sala limpia Clase 1000.
  • Envasado en frascos de fluoropolímero de FEP para PFA limpiados especialmente para mantener la integridad del producto y eliminar la lixiviación de metales de los frascos de vidrio.
  • Vida útil de tres años desde el momento de la fabricación disponible en COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric Acid
pH 0,3
Color Incoloro a marrón
Punto de fusión de 10 °C
Punto de ebullición de 290 °C
Densidad 1,84g/cm³
Envase Frasco de FEP
Presión de vapor < 0,001 mm Hg a 20 °C
Certificado de análisis Con cada frasco se incluye un certificado de análisis del lote.
Cantidad 250mL.
Forma física Líquido
Número UN 1830
Índice Merck 15, 9104
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.07
Grado OPTIMA
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.