Learn More
Ácido sulfúrico, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 7664-93-9, 7732-18-5 |
| Punto de ebullición | 310 °C (1,013 hPa) |
| % mín. CAS | ≥1.00%, ≥50.00% |
| % máx. CAS | <5.00%, ≤100.00% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Notas de grado de pureza | Semiconductor grade acid |
| Cantidad | 2,5 l |
| Fórmula molecular | H2O4S |
| Forma física | Líquido |
| Número MDL | MFCD00064589 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfuric acid
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid