Learn More
Ácido sulfúrico, 95,0 a 98,0 %, para análisis ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4782168
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1kg
4 x 1kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
4 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327588 1kg 1 Kg
11337588 4 x 1kg 4 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11327588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033273.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Sulfuric acid is used as an electrolyte in lead-acid batteries, and a cleaning agent. It is used in mineral processing, fertilizer manufacturing, oil refining, wastewater processing, and chemical synthesis. It is also used in the production of detergents, synthetic resins, dyestuffs, pharmaceuticals, petroleum catalysts, antifreeze, processes such as oil well acidizing, aluminum reduction, paper sizing, pigments, enamels, printing inks, coated fabrics and paper. It is also used in the production of explosives, cellophane, acetate and viscose textiles, lubricants, non-ferrous metals and batteries. Sulfuric acid immobilized on silica gel is used as an efficient and benign catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric Acid
Densidad 1,84
Intervalo de porcentaje de ensayo 95.0 to 98.0%
Cantidad 1kg
Forma física Líquido
Información de solubilidad Sulfuric acid is miscible with water at all concentrations.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
Grado ACS
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid, ACS, 95.0-98.0%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid