Learn More
Ácido sulfúrico, solución volumétrica estándar Acculute, concentración final de 2,0 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359299
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Unit
6 Units
Tamaño de la unidad:
1 unidad
6 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359299 1 Unit 1 unidad
11349299 6 Units 6 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11359299 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 088568.LQ
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Olor Acrid
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 1 Unit
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido sulfúrico:55%; agua:45%