Learn More
Ácido sulfúrico al 93-98 %, Trace Metal™, para análisis de trazas de metales, Fisher Chemical
Código de producto. 11345830 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
:
2,5 l
Código de producto.
11345830 2,5 l
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11345830 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A510P212
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
pH 1
Color Incolora
CAS 7664-93-9
Punto de fusión de 10 °C
Punto de ebullición de 290 °C
Presión de vapor 1 mmHg 146
Cantidad 2,5 l
Fórmula molecular H2O4S
Viscosidad 21 mPa a 25 °C
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.07g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.