Learn More
Sulfuric acid 62%, d=1.52, for the determination of fats in cheese, Fisher Chemical™
Código de producto. p-8825006 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
15948916 1 L 1 litro
15958916 5 l 5 litros
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15948916
Marca: Fisher Chemical S/9370/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Suitable for the determination of fats in cheese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Densidad 1,52
Envase Frasco de plástico de HDPE
Intervalo de porcentaje de ensayo 61.5-62.5%
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulphuric acid 62% for the determination of fats in cheese (Gerber test)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid