Learn More
Soluciones de tampón de pH, pH 7.00
Descripción
Niveles de pH ± 0,02:
- pH 7,13 — 0 °C
- pH 7,05 — 10 °C
- pH 7,00 — 20 °C
- pH 6,99 — 25 °C
- pH 6,98 — 30 °C
- pH 6,97 — 40 °C
- pH 6,96 — 50 °C
- pH 6,96 — 60 °C
- pH 6,97 — 70 °C
- pH 6,98 — 80 °C
- pH 7,00 — 90 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 0°C |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.01g/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en laboratorio, mediciones de pH |
| pH | 7.00 ±0.02 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1000 ml |
| Tipo de solución | Tampón de fosfato TA |
| Formulación | Fosfato |
| Mostrar más |