Learn More
Soluciones de tampón de pH, pH 7.00
Código de producto. 11909292
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
5000 ml
Envase:
Polietileno
Propileno de etileno
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11909292 5000 ml Propileno de etileno 5 litros
10799994 1000 ml Polietileno 1 LT
2 options
Código de producto. 11909292
Marca: Chem-Lab CL03.0216.5500
Designed for pH measurement and maintenance in pH-neutral samples. Buffer Solution, pH 7.00, Chem-Lab is a phosphate solution with a pH level accurate to ±0.02. The solution is traceable to Standard Reference Materials (SRM) from NIST.
Niveles de pH ± 0,02:
  • pH 7,13 — 0 °C
  • pH 7,05 — 10 °C
  • pH 7,00 — 20 °C
  • pH 6,99 — 25 °C
  • pH 6,98 — 30 °C
  • pH 6,97 — 40 °C
  • pH 6,96 — 50 °C
  • pH 6,96 — 60 °C
  • pH 6,97 — 70 °C
  • pH 6,98 — 80 °C
  • pH 7,00 — 90 °C
Specifications
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
Densidad 1.01g/mL
Para utilizar con (aplicación) Uso en laboratorio, mediciones de pH, trazable a SRM desde NIST
pH 7
Forma física Líquido
Cantidad 5000 ml
Tipo de solución Tampón de pH
Formulación Fosfato
Olor Inodoro
Envase Propileno de etileno
Trazabilidad según el NIST
Información de solubilidad Soluble en agua
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.