Learn More
Ácido sulfúrico, 3 M, Chem Lab™
Código de producto. 11983303
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11983303
Marca: Chem-Lab CL05.2621.1000
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Aspecto Incolora
pH <1
Composición Ácido sulfúrico 3 mol/L
Concentración 294,24g de H2SO4/l de H2O = 6 N (± 0,012/20 °C)
Densidad 1.18g/mL
Olor Inodoro
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido sulfúrico 3 mol/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid