missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de ácido sulfúrico al 30 % de vol. para su uso con det. de cloro TMAR, Chem Lab

Código de producto. 11989252
Change view
Click to view available options
:
Solución de ácido sulfúrico al 30 % de vol. para su uso con det. de cloro TMAR, 5 l
Código de producto.
11989252 Solución de ácido sulfúrico al 30 % de vol. para su uso con det. de cloro TMAR, 5 l
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Código de producto. 11989252

Marca: Chem-Lab CL02.2628.5000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Especificaciones

Color Incolora
CAS 7664-93-9
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 101 °C
Densidad 1.32 g/mL
Envase Polietileno
Cantidad 5 l
Fórmula molecular H2O4S
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid 30 vol. % solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.