Learn More
Ácido sulfúrico, solución estándar de 1 N (0,5 M), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10041200 1 l Frasco de plástico 1 LT
10607753 2,5 l Frasco de plástico 2.50 LT
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10041200
Marca: Thermo Scientific Acros 124240010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solución patrón volumétrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Color Incolora
Nombre de nota 1N (0.5M) Standard Solution
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Concentración De 0,998 a 1,002 N (20 °C)
Densidad 1.05g/mL
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 l
Fórmula molecular H2O4S
Fórmula lineal H2SO4
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00064589
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Índice Merck 15, 9104
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.07
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid, 1N standard solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid