Learn More
Ácido sulfúrico, solución al 10 % en peso, Chem-Lab
Código de producto. 11949252
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5L.
Envase:
PE
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11949252 5L. PE 5 litros
1 options
Código de producto. 11949252 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.2619.5000
Para su uso en la detección de amonio-fenol y silicio TMAR según SERES
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
CAS 7664-93-9
Concentración 107 g de H2SO4/1 l de H2O
Densidad 1.07g/mL
Envase PE
Cantidad 5L.
Fórmula molecular H2O4S
Número MDL MFCD00064589
Número UN UN2796
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil, electrolyte acid
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Porcentaje de pureza 10% (weight)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulphuric acid 10 weight % solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric acid