Learn More
Ácido sulfúrico, 0,05 M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10702812 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10702812 1 l Polietileno de alta densidad (HPDE) 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10702812
Marca: JT Baker 7103.1000
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
La solución volumétrica de alta calidad está lista para su uso en laboratorios y aplicaciones industriales especializadas.
  • Estandarizado potenciométricamente frente a NIST SRM 351, carbonato de sodio
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
CAS 7664-93-9
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Concentración 0,05 mol/l
Densidad 1g/cm3 a 20 °C
Metales pesados (como Pb) Máx. 0,3 ppm
Envase Polietileno de alta densidad (HPDE)
Notas de grado de pureza Standardized potentiometrically against NIST SRM 351, Sodium Carbonate
Normalidad 0,1N
Cantidad 1 l
Fórmula molecular H2O4S
Viscosidad 1 mPas a 20 °C
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00064589
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Grado BAKER ANALYZED