Learn More
Ácido sulfúrico, 0,025 M, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| Aspecto | Incolora |
| pH | <2 |
| Composición | Ácido sulfúrico 0,025 mol/L |
| Concentración | 2,453g de H2SO4/l de H2O = 0,05 N (± 0,0004/20 °C) |
| Densidad | 1g/mL |
| Olor | Inodoro |
| Cantidad | 1 l |
| Forma física | Líquido |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |