Learn More
Ácido sulfúrico 0.01 M
Código de producto. p-8014417
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5L.
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
10254052 1 l 1 litro
11903293 5L. 5 litros
2 options
Código de producto. 10254052
Marca: Chem-Lab CL05.2610.1000
Especificaciones
Aspecto Incoloro
pH <2
Composición Ácido sulfúrico, 0.01 mol/l
Concentración 0.981 g H2SO4/l H2O = 0.02 N (± 0.00004/20 °C)
Densidad 1 g/ml
Olor Inodoro
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua