Learn More
Ácido sulfúrico, 0,005 M, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| Aspecto | Incoloro |
| pH | <2 |
| Composición | Ácido sulfúrico, 0.005 mol/l |
| Concentración | 0.491 g H2SO4/l H2O = 0.01 N (± 0.00002/20 °C) |
| Densidad | 1 g/ml |
| Olor | Inodoro |
| Cantidad | 1 l |
| Forma física | Líquido |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |