Learn More
Sulfur Standard: S @ 50000 μg/g (5.00 wt%) in Crude Oil, VHG™
Description
Sulfur Standard: S @ 50000 μg/g (5.00 wt%) in Crude Oil
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Métodos | EDXRF/WDXRF |
| Nombres de analitos o componentes | Sulfur |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | S |
| Concentración | 5% |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/S |
| SMILES | [S] |
| Show More |