missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfur Standard: S @ 20 μg/g in B100 Biodiesel, VHG™

Código de producto. 17929374
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
17929374 100 mL 100 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17929374

Marca: VHG Labs VHGSB10020100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Sulfur Standard: S @ 20 μg/g in B100 Biodiesel
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Métodos XRF
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nombre IUPAC sulfur
Solvent or Matrix B100 Biodiesel
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.972 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.