Learn More
Sulfur in Residual Oil @ 20,000μg/g, 1L
Código de producto. 30325681
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Código de producto. Cantidad
30325681 1 L
1 options
Código de producto. 30325681 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGSRES2P1L
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular S
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Sinónimo Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
Fórmula InChI InChI=1 S/S
Tipo de solución Single Solution
SMILES [S]
Elemento S
Nombre IUPAC sulfur
Solvent or Matrix Residual Oil
Industry Type Petrochemical Testing
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.972