Learn More
Azufre, solución estándar de plasma, S 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11391399
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
11391399 50 mL 50 ml
11381399 100 mL 100 ml
11460350 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 11391399
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013842.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
(NH4)2SO4 in H2O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular (NH4)2SO4 in H2O
Número MDL MFCD00085316
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur, plasma standard solution
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Cantidad 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sulfato de amonio:0,413%; agua:99,587%