Learn More
Piezas de azufre, Puratronic™, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulphur |
| Color | Amarillo |
| Forma física | Piezas |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9995% (Metals basis) |
| Punto de ignición | 248°C (478°F) |
| Olor | Weak |
| Aspecto | Pale yellow pieces |