Learn More
Azufre en solución estándar de aceite mineral ligero, Specpure™, 200 μg/g (0,0200%), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463855
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15463855 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15463855
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042160.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur in Light Mineral Oil standard solution
Nombre de nota 200μg/g (0.0200%)
Número MDL MFCD00804270
Cantidad 100 mL
Grado Specpure