Learn More
Azufre en solución estándar de isooctano, Specpure™, en blanco (0,0000 %), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfur in Isooctane standard solution |
| Nombre de nota | Blank (0.0000%) |
| Olor | Petrol-like |
| Forma física | Líquido |
| Número MDL | MFCD00804269 |
| Número UN | UN1262 |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 100 mL |
| Grado | Specpure |