missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfur-Free Bismuth Standard: Bi @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™

Código de producto. 17988239
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17988239 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17988239 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGOSFBI100050G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Sulfur-Free Bismuth Standard: Bi @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bismuth
CAS 7440-69-9
Métodos XRF
Nombres de analitos o componentes Bismuth
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Bi
Sinónimo Bismuth, elemental
Fórmula InChI InChI=1S/Bi
SMILES [Bi]
Nombre IUPAC bismuth
Solvent or Matrix 20 cSt Hydrocarbon Oil
Peso molecular (g/mol) 208.98
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.98 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.