Learn More
Azufre en solución estándar de combustible diésel, Specpure™, 50.000 μg/g (5,00%), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfur in Diesel Fuel standard solution |
| Nombre de nota | 50,000μg/g (5.00%) |
| Número MDL | MFCD01095233 |
| Cantidad | 100 mL |
| Grado | Specpure |